Learn More
Acétonitrile, 80 %, 20 % d'eau avec 0,1 % d'acide formique, Thermo Scientific
Code produit 30280954 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280954 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280954 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur TL01220500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
  • Reduced concentration of acetonitrile improves chromatographic performance, especially of early eluting, hydrophilic peptides.
  • Pre-mixed for ease-of-use.
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination.
  • Ultra filtered to ensure low levels of particulate contamination.
  • Recommended solvent for use with Thermo Scientific EASY-nLC 1200 and Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre
Qualité LC-MS