Learn More
Acétonitrile, + de 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10203042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10203042 1L 1L
10193051 100 ml 100mL
10257473 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10203042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acétonitrile, > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthylkyanide, méthane, cyano, cyanure de méthyle, mecn, méthanecarbonitrile, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, 100 ml, 0,002 % max., tension de vapeur :97 mbar à 20 C, 99,9 % et plus, 02, 183, 81,0 C à 82,0 C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, nitrile d'éthyle, méthane, cyano, acétonitrile, cyanure de méthyle, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI : 38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétonitrile
Point de fusion -46.0°C
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0,7810 g/ml
Quantité 1L
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3430 à 1,3450
Résidus après évaporation 0,0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99,9+%
Gravité spécifique 0.781
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur Pression de vapeur : 97mbar à 20°C
Viscosité 0,36 mPa.s (20°C)
Eau 0,001% max. (Coulométrique)
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13 ; 12,450 ; 13,156 ; 15,1
Merck Index 15, 69
Point d’ébullition 81,0°C à 82,0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l'eau : miscible. Autres solubilités : soluble dans l'alcool, l'acétate d'éthyle, l'acétone, l'éther.
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.