Få mere at vide
Acétonitrile, + de 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
100 ml
1L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
10257473 2.5 L 2.50L
10193051 100 ml 100mL
10203042 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10257473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326810025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Acétonitrile, > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthylkyanide, méthane, cyano, cyanure de méthyle, mecn, méthanecarbonitrile, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, 100 ml, 0,002 % max., tension de vapeur :97 mbar à 20 C, 99,9 % et plus, 02, 183, 81,0 C à 82,0 C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46.0°C
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.7810g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Gravité spécifique 0.781
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Eau 0.001% Max. (Coulometric)
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Extra sec
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.