Learn More
Acétonitrile, AMD CHROMASOLV™ , ≥ 99,9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15674690
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15674690 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15664690 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15674690 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348966X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99,9 %
  • Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C (literature)
Note relative au nom AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CN
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Point d’ébullition 81.6°C
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité Haute pureté