Learn More
Acétonitrile anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394358 250 mL 250mL
11374358 1 L 1L
11384358 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042311.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50€
    49.65€ / 250mL
    Économisez 5.85€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Eau < 100 ppm, généralement 50 ppm (0,005 %)
L’acétonitrile est utilisé comme solvant aprotique polaire en synthèse organique et dans la purification du butadiène. Il est utilisé dans tous les laboratoires d’analyse comme composant majeur de la phase mobile dans la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et dans la chromatographie liquide - spectrométrie de masse (LCMS). Il est utilisé pour l’extraction d’acides gras, de fibres à tisser, ainsi que pour le coulage et le moulage de matières plastiques. Les systèmes aqueux à deux phases basés sur l’acétonitrile et les glucides jouent un rôle important dans l’extraction et la purification de biomolécules appelées vanillines. Il agit comme un stabilisateur pour les solvants chlorés et trouve son utilisation dans la production d’oligonucléotides d’ADN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C / -50.8°F
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.786 g/cm3 at 20°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 5°C (41°F)
Température d’allumage 525°C (977°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.344
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Tension de vapeur 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Poids de la formule 41.05
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile