Learn More
Acétonitrile anhydre (synthèse d’ADN), Fisher BioReagents
Code produit 10428733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Verre ambré
Conditionnement:
450mL
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428733 4 L Flacon en verre 4L
10031693 450 mL Verre ambré 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428733 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP11704
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acétonitrile anhydre est couramment utilisé dans la synthèse de l’ADN ou des peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46 °C
Absorbance 1 max. à 190 nm, 0,15 max. à 195 nm, 0,07 max. à 200 nm, 0,05 max. à 205 nm, 0,04 max. à 210 nm, 0,02 max. à 220 nm, 0,001 max. à 254 nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >500 °C
Densité 0.781g/cm³
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3405 à 1,3425 (à 25 °C)
Résidus après évaporation 1,0 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99,9 %
Acide titrable 0,008 mEq/g max.
Base titrable 0,0006 mEq/g max.
Tension de vapeur 97 mbar à 20 °C
Viscosité 0,36 cP à 20 °C
Numéro UN 1648
Eau 10 ppm max.
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité Synthèse d'ADN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.