Learn More
Riedel-de Haën Acétonitrile CHROMASOLV™
Code produit 15935480
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15935480 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15935480 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 344817L
Acétonitrile CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, ≥ 99,9 % (GC).
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
pH Not applicable
Point de fusion -46°C
CAS 75-05-8
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.7857 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 97 hPa (20°C)
Numéro MDL MFCD00001878
Viscosité No data available
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Synonyme ACN, Methyl cyanide
Point d’ébullition 82°C (1.013 hPa)
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité GC