Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™ , ≥ 99,9 % (GC), pour LC-RMN, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15634720
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15634720 6 x 1 L 6 pièces
15624720 500 mL 500mL
15614720 1 L 1L
15644720 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15634720 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 349556X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
NMR CHROMASOLV™, pour LC-NMR, ≥99,9 % (CPG)
  • Solvants pour les applications LC-NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Couleur Incolore
Densité 0.786g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)