Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, gradient de 99,9 ≥%, Solstice
Code produit 15654520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15654520 4 x 2.5 L 4 pièces
15694510 100 mL 100mL
15614520 1 L 1L
15624520 2,5L 2.50L
15634520 2.5 L-PC 2.50L
15664520 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15654520 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348514X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    149.91€ / 4 pièces
    Économisez 1185.09€
    88% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥99,9 %
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8 , 288-32-4
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48 °C (littérature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, pour HPLC, grade de gradient, ≥99,9%
Absorbance max. 0,0044 à 400 nm, max. 0,0044 à 250 nm, max. 0,0044 à 235 nm, max. 0,0044 à 230 nm, max. 0,032 à 200 nm, max. 0,12 à 195 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0,786 g/mL à 25 °C(lit.)
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 6 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CN
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Point d’ébullition 81,6 °C
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité Gradient HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile