Learn More
Acétonitrile-d3, 100% (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319947
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319947 2 de chaque 2 pièces
11329947 10 de chaque 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11319947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042266.SA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Isotope labeled Acetonitrile is used as a polar aprotic solvent in organic synthesis. Acetonitrile-d3 is used as IR and NMR solvent. Probe for zeolite acidity. Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
CID PubChem 123151
Nom IUPAC (²H₃)acetonitrile
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,844 g/ml
Point d’éclair 5°C (42°F)
Odeur Âcre
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 2 de chaque
Point d’ébullition 81°C
Numéro UN UN1648
Merck Index 14,70
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 44.08
Pourcentage de pureté 100%