Learn More
Acétonitrile-d3, 99,8% (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389937
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10g
50g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389937 10g 10g
11369937 2 g 2g
11379937 50g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11389937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042264.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Acetonitrile d3 is used as a solvent for NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
CID PubChem 123151
Nom IUPAC (²H₃)acetonitrile
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,844 g/ml
Point d’éclair 5°C (42°F)
Odeur Âcre
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 10g
Point d’ébullition 81°C
Numéro UN UN1648
Merck Index 14,70
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene,methanol,methyl acetate,ethyl acetate,acetamide solutions,chloroform,carbon tetrachloride,ethylene chloride and unsaturated hydrocarbons. Immiscible with saturated hydrocarbons.
Poids de la formule 44.08
Pourcentage de pureté 99.8%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile