Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, 100 % d’atomes D, conditionné en ampoules de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16398206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Tamaño de la unidad:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
16398206 7,5 ml 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16398206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464170075
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Densité 0,8440 g/ml
Point d’éclair 2°C
Indice de réfraction 1,3430 à 1,3450
Gravité spécifique 0,844
Viscosité 0,39 mPa.s (20°C)
Quantité 7,5 ml
CAS 2206-26-0
Point de fusion -46,0°C
Point d’ébullition 79,0°C à 81,0°C
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CD3CN
Numéro MDL MFCD00001881
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nom IUPAC (²H₃)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.