Learn More
Acétonitrile-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetonitrile-d3 |
| CAS | 2206-26-0 |
| Formule moléculaire | C2 D3 N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C#N |
| Nom IUPAC | 2,2,2-triduutéroacétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 44.07 |
| Poids de la formule | 44.0454 |