Learn More
Acétonitrile, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10640131 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10640131 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10080000 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10385020 5 L Flacon en PEHD 5L
10090000 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10640131 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0620/PB17
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Point de fusion -46 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97 mbar à 20 °C
Viscosité 0,36 cp à 20 °C
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 41,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.