Description
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46 °C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20 °C, 0,36 cp à 20 °C
Specifications
Specifications
| Point de fusion | -46 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Boîte en aluminium |
| Tension de vapeur | 97 mbar à 20 °C |
| Viscosité | 0,36 cp à 20 °C |
| Point d’ébullition | 81 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.