Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit 10407440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407440 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10754361 1 L Flacon en verre ambré 1L
10010010 - Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10181460 5 L Boîte en aluminium 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10407440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0626/17
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81 °C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46 °C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20 °C, 0,36 cp à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Point de fusion -46 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H3N
Tension de vapeur 97 mbar à 20 °C
Viscosité 0,36 cp à 20 °C
Point d’ébullition 81 °C
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Poids de la formule 41,05 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile