Learn More
Acétonitrile de qualité HPLC pour fluorescence, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280937 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280937 2.5 L 2.50L
30280936 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30280937 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T006302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    292.00€ / 2.5L
    Économisez 34.00€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
Poids moléculaire (g/mol) 41.05 g/mol
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Quantité 2.5 L
CAS 75-05-8
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Point d’ébullition 81°C
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité HPLC
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile