Learn More
Acétonitrile, HPLC pour l’analyse du gradient, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, acétonitrile, cyanométhane, cyanure de méthyle, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, mecn, méthanecarbonitrile, méthane, cyano, cyanure de méthyle, méthylcyanure, 2,5 L, 81 °C, CHEBI :38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46 °C, 1 878, 41.053
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -46 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Boîte en aluminium |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 97 mbar à 20 °C |
| Viscosité | 0,36 cp à 20 °C |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.05 |
| Poids de la formule | 41,05 g/mol |
Sécurité et traitement
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.