Learn More
Acétonitrile, qualité LC-MS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15492857
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Unit Size:
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15492857 1 L 1L
15412867 4 x 1 L 1L
15402867 4 L 4L
15422867 4 x 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15492857 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047138.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    258.65€ / 1L
    Économisez 42.35€
    14% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solvant pour analyse LC-MS
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C to -45°C
Couleur Incolore
Densité 0.786 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 5°C (41°F)
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.344
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Merck Index 14,70
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons.
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité LC-MS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile