Learn More
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit 10489553 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10489553 1L 1L
10055454 500 mL 500mL
10001334 2,5L 2.50L
10061044 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10489553 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A9551
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acétonitrile, > -99,9 %, C₂H₃N, numéro CAS 75-05-8, méthane, cyano, nitrile d'éthyle, méthanecarbonitrile, cyanure de méthyle, cyanométhane, 1 L | CAS : 75-05-8 | C₂H₃N | 41,053 g/mol
Acétonitrile > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, benzène, cano, nitrile d’éthyle, Méthanolcarbitrile, méthylcyanide, mecn, acétonitrile, canide de méthyle, éthanénitrile, canure de méthyle, cyoéthanol
  • Phase mobile idéale pour les applications LC/MS et UHPLC-UV dans les industries pharmaceutique, biotechnologique, clinique, environnementale et de sécurité alimentaire.
  • Nouveau test d’élution de gradient avec écrans de détecteur à barrettes de photodiodes pour l’absorption des contaminants UV à chaque longueur d’onde de la plage de 200 à 400 nm, afin de permettre des lignes de base lisses et de réduire les interférences.
  • Évalué pour 17 impuretés métalliques à des concentrations en ppb afin de réduire au minimum la formation d’adduits métalliques pendant l’analyse et de simplifier l’interprétation spectrale.
  • La filtration 0,1 micron minimise les particules gênantes qui peuvent interférer avec les performances des systèmes LC/MS et UHPLC
  • Constitue la solution idéale pour préparer des mélanges de phases mobiles plus propres et sans particules. L’ionisation en mode positif (comme la propazine) et l’ionisation en mode négatif (comme le mécoprop) avec ESI et MS à simple quadripôle détectent les contaminants organiques à 50 ppb max et 300 ppb max respectivement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, nitrile d'éthyle, méthane, cyano, acétonitrile, cyanure de méthyle, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI : 38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétonitrile
Point de fusion -46 °C
Absorbance ≤1,00 UA à 190 nm, ≤0,15 UA à 195 nm, ≤0,05 UA à 200 nm, ≤0,04 UA à 205 nm, ≤0,03 UA à 210 nm, ≤0,025 UA à 215 nm, ≤0,015 UA à 220 nm, ≤0,015 UA à 225 nm, ≤0,01 UA à 230 nm, ≤0,005 UA à 254 nm, ≤0,005 UA à 280 nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >500 °C
Densité 0,781 g/cm3
Quantité 1L
Point d’éclair 12,8 °C (55 °F)
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon ambré à col large
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Formulé pour UHPLC-UV
Résidus après évaporation ≤0,8 ppm
Plage de pourcentage du dosage Analyse : 99,9 % min par GC
Notes de pourcentage du dosage GC
Acide titrable ≤0,008 mEq/g
Formule moléculaire C2H3N
Base titrable ≤0,0006 mEq/g
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 97 mbar à 20 °C
Viscosité 0,36 cp à 20 °C
Numéro UN 1648 ; Incolore
Eau ≤ 0,01%
Merck Index 15, 69
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile