Learn More
Acétonitrile, qualité UHPLC, pour analyse par gradient, Fisher Chemical™
Code produit 11373230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373230 2.5 L 2.50L
11317080 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0650/PB17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acétonitrile de qualité UHPLC pour analyse par gradient, avec une constance d'un lot à l'autre garantissant des résultats reproductibles.
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : un faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtrée à 0,1 μm, permettant ainsi d'effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec un risque moindre de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97 mbar à 20 °C
Viscosité 0,36 cp à 20 °C
Point d’ébullition 81 °C
Poids de la formule 41,05 g/mol
Qualité UHPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile