Learn More
Acétonylacétone, 97%, ACROS Organics
Code produit 10050720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10050720 5 mL Flacon en verre 5mL
10578090 100 mL Flacon en verre 100mL
10407860 250 mL Flacon en verre 250mL
11974811 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10050720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 110-13-4 | C₆H₁₀O₂| 114,14 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-13-4
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00008792
Clé InChI OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
CID PubChem 8035
ChEBI CHEBI:85014
Nom IUPAC hexane-2,5-dione
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonylacetone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9730g/mL
Point d’ébullition 185.0°C to 193.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 5 mL
Beilstein 01,788
Merck Index 15,7
Gravité spécifique 0.973
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viscosité 1.43 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement