Learn More
Acétonylacétone, 97%, ACROS Organics
Code produit 11974811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11974811 1 L Flacon en verre 1L
10050720 5 mL Flacon en verre 5mL
10578090 100 mL Flacon en verre 100mL
10407860 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11974811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 110-13-4 | C₆H₁₀O₂| 114,14 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-13-4
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00008792
Clé InChI OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
CID PubChem 8035
ChEBI CHEBI:85014
Nom IUPAC hexane-2,5-dione
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonylacetone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9730g/mL
Point d’ébullition 185.0°C to 193.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 1 L
Beilstein 01,788
Merck Index 15,7
Gravité spécifique 0.973
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viscosité 1.43 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement