Learn More
Chlorure d’acétonyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427696
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427696 500 g 500g
11407696 25 g 25g
11417696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14691.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1235-21-8 | C21H20ClOP | 354.81 g/mol
Acetonyltriphenylphosphonium chloride is used to investigate the antimycobacterial activities of Me alkenyl quinolones. It is used as a reactant for synthesis of unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acétonyltriphénylphosphonium est utilisé pour étudier les activités antimycobactériennes des quinolones d’alcényl Me. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse d’esters et de cétones non saturés contenant de multiples anneaux aromatiques et hétéroaromatiques à l’aide du couplage Suzuki - oléfination de Wittig
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1235-21-8
Formule moléculaire C21H20ClOP
Poids moléculaire (g/mol) 354.81
Numéro MDL MFCD00011813
Clé InChI XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetonyltriphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyl triphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyltriphenylphosphonium chloride, phosphonium, acetonyltriphenyl-, chloride, acetonyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, chloride, acetonyltriphenylphosphoniumchloride, 2-oxopropyl triphenylphosphanium chloride, 1-triphenylphosphino acetone, chloride, acmc-1c01z
CID PubChem 196994
Nom IUPAC 2-Oxopropyl(triphényl) phosphanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Point de fusion 244°C to 248°C
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Poids de la formule 354.82
Pourcentage de pureté 99%