Learn More
Acetophenazine dimaleate, MedChemExpress
Description
Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetophenazine dimaleate |
| CAS | 5714-00-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C31H37N3O10S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (194.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CC(C(C=C1N2CCCN3CCN(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 643.7 |
| Poids de la formule | 643.7 |
| Afficher plus |