Learn More
Acétophénone, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10715361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715361 250 mL Flacon en verre -
10142940 5 mL Flacon en verre 5mL
10080540 1 L Flacon en verre 1L
10326070 2.5 L Flacon en verre -
10433825 10 L Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10715361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.95€
    39.65€ / 250mL
    Économisez 8.30€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-86-2
Numéro MDL MFCD00008724
Clé InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
CID PubChem 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nom IUPAC 1-phényléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0280g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O
Formule linéaire C6H5COCH3
Indice de réfraction 1.5315 to 1.5340
Quantité 250 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Gravité spécifique 1.028
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Viscosité 1.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetophenone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.