Learn More
Acétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453057 2500 mL 2500mL
15463057 500 mL 500mL
15443057 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15453057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12727.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.03€
    79.65€ / 2500mL
    Économisez 16.38€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.151 g/mol
Acetophenone is used as a raw material in the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as dextropropoxyphene and phenylpropanolamine. It is employed in organic synthesis and as a polymerization catalyst for olefins. It is involved in the preparation of styrene, 1-phenylethanol. It is also used as a active component of coatings and inks. It reacts with formaldehyde to prepare resins. Further, it is used in textile coatings, in perfumes for orange blossom odor. In addition to this, it is used as a solvent in plastics, adhesives and a flavoring agent in foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétophénone est utilisée comme matière première dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que le dextropropoxyphène et la phénylpropanolamine. Elle est utilisée dans la synthèse organique et comme catalyseur de polymérisation pour les oléfines. Elle est impliquée dans la préparation du styrène, 1-phényléthanol. Elle est également utilisée comme composant actif de revêtements et d’encres. Elle réagit avec le formaldéhyde pour préparer les résines. De plus, elle est utilisée dans les revêtements textiles, dans les parfums pour l’odeur de fleur d’orange. En outre, elle est utilisée comme solvant dans les plastiques, les adhésifs et un aromatisant dans les aliments.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’éthanol, de l’éther, du benzène et de l’acétone. Légèrement miscible avec de l’acide sulfurique concentré.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-86-2
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00008724
Clé InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
CID PubChem 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nom IUPAC 1-phényléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetophenone
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.03
Point d’ébullition 201°C to 203°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Formule linéaire C6H5COCH3
Indice de réfraction 1.5325
Quantité 2500 mL
Merck Index 14,73
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,benzene and acetone. Slightly miscible with concentrated sulfuric acid.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 99%