Learn More
Acétophénone azine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetophenone azine |
| CAS | 729-43-1 |
| Point de fusion | 120°C to 124°C |
| Formule moléculaire | C16H16N2 |
| Numéro MDL | MFCD00015011 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1912471 |
| Synonyme | acetophenone azine, 1-phenyl-n-z-1-phenylethylideneamino ethanimine |
| Clé InChI | MOKMQSIJAHPSQX-SIJTWYJSSA-N |
| SMILES | CC(=NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Afficher plus |