Learn More
Oxime d’acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439393 10 g -
11449393 50 g 50g
11459393 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11804.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligand dans la chimie des catalyseurs complexes des métaux de transition. L’oxime agit comme un antioxydant et capteur de radicaux libres, elle trouve des applications dans l’industrie du textile, du plastique, de la peinture, du détergent et du caoutchouc.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool éthylique presque transparent.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stockez loin de l’air et de l’eau/de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-91-2
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00013931 MFCD00013931
Clé InChI JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Synonyme acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
CID PubChem 5464950
Nom IUPAC (Ne)-N-(1-phényléthylidène)hydroxylamine
SMILES C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetophenone oxime
Point de fusion 58°C to 60°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (20 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 1562059
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Poids de la formule 135.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetophenone oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime