Learn More
Acétophénone, TRC
Code produit 30136824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136824 25 g 25g
17984235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136824 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16401525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-86-2
Formule moléculaire C8 H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Synonyme Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
Nom IUPAC 1-phényléthanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetophenone
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Poids de la formule 120.0575
Pourcentage de pureté >95%