Learn More
Acetosyringone, MedChemExpress
Code produit 16409346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW009884
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetosyringone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone