Learn More
Abcam Acétosyringone, composé phénolique, poudre, >pureté à 98 %, 1 g
Code produit 32111619 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111619 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1465331g
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Composé phénolique naturellement présent qui agit comme un inducteur efficace des gènes de virulence d’Agrobacterium tumefaciens.
  • Poids moléculaire : 196,2 g/mol
  • Pureté : >98 %
  • Forme : poudre
  • Numéro CAS : 2478-38-8
  • Caractéristiques clés : Composé phénolique naturel ; inducteur des gènes de virulence Agrobacterium tumefaciens ; utilisé dans la synthèse d’agents anticancéreux in vitro
  • Stockage : Conserver à température ambiante
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Tampon 100 % acétosyringone
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Flacon
Forme Poudre
Conditions d’expédition Température ambiante
Propriétés du substrat substrat chimique
Molécule cible Gènes de virulence (Agrobacterium tumefaciens)
Formule 100 % acétosyringone
Quantité 1 g
À utiliser avec (application) Reconnaissance des agents pathogènes des plantes, induction du gène de virulence d’Agrobacterium tumefaciens, recherche sur les agents anticancéreux