Learn More
Acétovanillone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152940 100 g Flacon en verre 100g
10070540 25 g Flacon en verre 25g
10723465 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10152940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102421000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-02-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00008747
Clé InChI DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
CID PubChem 2214
ChEBI CHEBI:2781
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetovanillone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 116.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 295.0°C to 300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre