Learn More
Acetoxyacetone 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10559983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10559983 50 mL Flacon en verre 50mL
10549983 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389680500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-20-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00042848
Clé InChI DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
CID PubChem 11593
Nom IUPAC 2-oxopropyl acetate
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoxyacetone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Ambre à jaune
Densité 1.0750g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)OCH2C(O)CH3
Indice de réfraction 1.4140 to 1.4160
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 1.075
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquid