Learn More
Acétoxyacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414077
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414077 10 mL 10mL
15424077 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31346.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-20-1 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Acetoxyacetone is an building block in the synthesis of various pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétoxyacétone est un bloc de construction dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques et organiques.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-20-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00042848
Clé InChI DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
CID PubChem 11593
Nom IUPAC Acétate d’2-oxopropyle
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoxyacetone
Densité 1.075
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.417
Quantité 10 mL
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 97%