Learn More
Acétoxyacétone, TRC
Code produit 17918054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17918054 1 g 1g
17948714 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17918054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1330351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-20-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Synonyme Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
Nom IUPAC Acétate 2-oxopropyle
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoxyacetone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 116.0473