Learn More
Acétoxyacétone, TRC
Code produit 17948714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17948714 10 g 10g
17918054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17948714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13303510G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-20-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Synonyme Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
Nom IUPAC Acétate 2-oxopropyle
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoxyacetone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 116.0473