Learn More
Chlorure d’acétoxyacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10497402 5 g Flacon en verre 5g
10407412 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13831-31-7 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13831-31-7
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.53
Numéro MDL MFCD00011535
Clé InChI HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920
CID PubChem 26297
Nom IUPAC Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle)
SMILES CC(=O)OCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoxyacetyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 64°C to 68°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2COCl
Indice de réfraction 1.4255 to 1.4275
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.27
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetoxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.