Learn More
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Description
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetrizoic acid |
| CAS | 85-36-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H6I3NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I |
| Poids moléculaire (g/mol) | 556.86 |
| Poids de la formule | 556.86 |
| Afficher plus |