Learn More
Acétyl 2,3,6-tri-O-acétyl-4-O-(2,3,4,6-tétra-o-acétyl-β-D-mannopyranosyl)-D-glucopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetyl 2,3,6-Tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-D-mannopyranosyl)-D-glucopyranoside |
| CAS | 132341-46-9 |
| Formule moléculaire | C28H38O19 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27?,28+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C |
| Nom IUPAC | acetato de [(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 678.59 |
| Poids de la formule | 678.2007 |