Learn More
Ester 2-méthoxy-3-[[(octadécylamino)carbonyl]oxy]propylique de l'acide acétyl(2-pyridinylméthyl)carbamique, TRC
Code produit 30313501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313501 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313501 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1879655MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Formule moléculaire C32H55N3O6
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
Nom IUPAC N-acetil-N-(piridin-2-ilmetil)carbamato de [2-metoxi-3-(octadecilcarbamoiloxi)propilo]
Poids moléculaire (g/mol) 577.8
Poids de la formule 577.4091