Learn More
Acetyl-beta-methylcholine chloride, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10071214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071214 25 g Flacon en verre 25g
10031264 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102610250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 62-51-1
Formule moléculaire C8H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.687
Numéro MDL MFCD00011817
Clé InChI JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
CID PubChem 6114
ChEBI CHEBI:50142
Nom IUPAC 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl-β-methylcholine chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Cl
Quantité 25 g
Merck Index 15, 6012
Poids de la formule 195.69