Learn More
Bromure d’acétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344619 25 g 25g
11474104 100 g 100g
11484104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11344619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12485.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.949 g/mol
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’acétyle est utilisé comme agent acétylant dans la synthèse de produits chimiques fins, agrochimiques et pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants. De plus, il réagit avec les alcools et les amines pour produire des esters d’acétate et des acétamides. En outre, il est impliqué dans le processus synthétique de l’agent anti-VIH.
Solubilité
Miscible à l’éther, au chloroforme, au benzène et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-96-7
Formule moléculaire C2H3BrO
Poids moléculaire (g/mol) 122.949
Numéro MDL MFCD00000114
Clé InChI FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
CID PubChem 10482
Nom IUPAC Bromure dacétyle
SMILES CC(=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl bromide
Point de fusion -96°C
Densité 1.66
Point d’ébullition 75°C to 77°C
Point d’éclair >75°C (167°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Odeur Acrid
Formule linéaire CH3COBr
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Numéro UN UN1716
Beilstein 1697546
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,82
Informations sur la solubilité Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone.
Poids de la formule 122.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide