Learn More
Bromure d’acétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10734651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734651 100 mL 100mL
10205970 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10734651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159401000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-96-7
Formule moléculaire C2H3BrO
Poids moléculaire (g/mol) 122.95
Numéro MDL MFCD00000114
Clé InChI FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
CID PubChem 10482
Nom IUPAC Bromure dacétyle
SMILES CC(=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -96°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6600g/mL
Point d’ébullition 75°C to 77°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COBr
Indice de réfraction 1.4485 to 1.4505
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Merck Index 15, 77
Gravité spécifique 1.66
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol and acetone,soluble in ether,chloroform and benzene
Poids de la formule 122.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.