Learn More
Chlorure d’acétyle, solution 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425367 500 mL 500mL
15415367 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15425367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32616.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
Numéro MDL MFCD00000719
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
SMILES CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Densité 1.294
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1593
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 78.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane