Learn More
Chlorure d’acétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338895 2500 mL 2.50L
11318895 25 mL 25mL
11328895 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11338895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14013.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    66.65€ / 2.5L
    Économisez 7.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acétyle agit comme réactif pour la préparation d’esters et d’amides d’acide acétique. Il est également important comme réactif dans les réactions de Friedel-Crafts ainsi que dans l’introduction d’un groupe acétyle. Il sert de matériau de départ pour la production de produits pharmaceutiques, de nouveaux agents complexants plaqués, d’agents d’acylation et d’intermédiaires organiques synthétiques.
Solubilité
Miscible à l’acétone, au chloroforme, à l’acide acétique glacial, à l’éther de pétrole, à l’éther et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
Numéro MDL MFCD00000719
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nom IUPAC acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Point de fusion -112°C
Densité 1.104
Point d’ébullition 50°C to 52°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CH3COCl
Indice de réfraction 1.389
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1717
Beilstein 605303
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Poids de la formule 78.5
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl chloride