Learn More
Chlorure d’acétyle, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10732384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10732384 1 L Flacon en verre 1L
10687352 25 mL Flacon en verre 25mL
10308550 250 mL Flacon en verre 250mL
10772954 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10732384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure d’acétyle, 99 % et plus, C2H3ClO, numéro CAS-75-36-5, chlorure d’acide acétique, acide acétique, chlorure, chlorure acétique, acétylchlorure, ccris 4568, ch3cocl, chlorure d’éthanoyle, hsdb 662, numéro de déchets rcra u006, unii-qd15rno45k, 250 ml, 99 % min. (GC), 02, 173, 51,0 C, 100,0, 99,0, CHEBI:37580
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
Numéro MDL MFCD00000719
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
SMILES CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Note relative au nom p.a.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 51.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCl
Indice de réfraction 1.3876 to 1.3896
Quantité 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Poids de la formule 78.5
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.