Learn More
Chlorure d’acétyle, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 12387123 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12387123 500 mL 500mL
12377123 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12387123 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0920/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Numéro MDL 719
Spécification
Point de fusion -112°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 51°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 2.7
Poids de la formule 78.5g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétyle chlorure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.