Learn More
Chlorure d'acétyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetyl Chloride |
| CAS | 75-36-5 |
| Formule moléculaire | C2H3ClO |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure d’acétyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 78.5 |
| Poids de la formule | 77.9872 |