Learn More
Sel trisodique d'acétyl-coenzyme A, TRC
Code produit 30319318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319318 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17213025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau S-Acetyl CoA trisodium salt
CAS 102029-73-2
Formule moléculaire C23 H38 N7 O17 P3 S . 3 Na
Quantité 25 mg
Synonyme S-Acetate Coenzyme A trisodium salt (9CI), S-Acetyl CoA
Formule InChI InChI=1S/C23H38N7O17P3S.3Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
Nom IUPAC trisodio;S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etilo] etanotioato
Poids moléculaire (g/mol) 878.54
Poids de la formule 878.0951